Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten
Aus Polystyrol für Festigkeit, Klarheit und Langlebigkeit. Corning™ Costar™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal für die aseptische Aspiration von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Vakuums.
Marke: Corning™ 9016
250.62 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einteilige Verarbeitung aus Polystyrol
- Steril und zertifiziert pyrogenfrei
- Ohne Graduierung, ohne Stopfen
- Spitzenform: rund
Spezifikation
Saugpipette | |
10,9 in. | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung | |
2 ml | |
Ja |
Polystyrol | |
Rund | |
0,067 oz. | |
27.7 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen