Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF is a gentle soap recommended for frequent hand hygiene and general body cleansing in hospital environments.
Marke:  Laboratoires Anios™ 1918229VB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15585290
  • 207.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Dermatologically tested
  • Enriched with moisturizer
  • Preservation of the product demonstrated according to NF EN ISO 11930
Spezifikation
Spezifikation
Gentle Soap
Water, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido EASulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Lactic acid.
Bottles with screw pump
1 L
NF EN ISO 11930
General body cleansing in hospital environments
12 Bottles
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratoires Anios™ Aniosafe Savon Doux HF > 12 x 1L bottles with screwed pump