Learn More
Epredia™ UltraVision LP-Detektionssystem
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP Detektionssystem: HRP-Polymer ist ein empfindliches Detektionssystem auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie.
Marke:  Epredia™ TL-060-HL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12624007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
300 bis 600 Objektträger
60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH)
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Peroxidase
Nicht enthalten
60mL
Nicht enthalten
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Jede einzelne Komponente ist 18 Monate lang stabil.
Lab Vision™, UltraVision™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Epredia™ UltraVision LP-Detektionssystem > Gehäuse 60mL