Learn More
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten
Aus Polystyrol für Festigkeit, Klarheit und Langlebigkeit. Corning™ Costar™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal für die aseptische Aspiration von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Vakuums.
142.01 CHF - 574.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Saugpipette |
---|---|
Material | Polystyrol |
Spitzenform | Rund |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10403962
![]() ![]() |
Corning™
4975 |
1 ml | Lose verpackt, steril, 50/Beutel, 1000/Karton |
290.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11895830
![]() ![]() |
Corning™
9016 |
2 ml | Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung |
289.72 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10332282
![]() ![]() |
Corning™
9186 |
2 ml | Einzeln verpackt, durchsichtige Kunststoffverpackung |
574.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10424342
![]() |
Corning™
9099 |
5 ml | Einzeln verpackt, durchsichtige Kunststoffverpackung |
142.01 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einteilige Verarbeitung aus Polystyrol
- Steril und zertifiziert pyrogenfrei
- Ohne Graduierung, ohne Stopfen
- Spitzenform: rund
Spezifikation
Saugpipette | |
Polystyrol | |
Rund | |
Ja |