Learn More
Corning™ 96-Well-Halbflächenplatten
Spart wertvolle Reagenzien, da pro Well weniger Reagenz notwendig ist, und erhält gleichzeitig die Möglichkeit des Auslesens in Standard-Mikrotiterplatten-Lesegeräten. Corning™ 96-Well Halbflächenplatten sind eine kostengünstige Lösung für alle Ihre diagnostischen Assay-Ansprüche und in verschiedenen Farben und Behandlungen erhältlich.
Marke: Corning™ 3696
Beschreibung
- Polystyrol
- Flache Wells
- Oberfläche pro Well: 0.16 cm2
- Alphanumerisches Raster
- Die gängigen Außenmaße sind kompatibel mit den meisten Plattenlesern
- Klare Mikrotiterplatten werden für Zellkulturen und kolorimetrische (Absorptions)-Assays verwendet
- Schwarze und weiße Mikrotiterplatten können für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays verwendet werden
- Schwarz reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk und den Hintergrund bei Fluoreszenz-Assays
- Weiß reduziert den Well-zu-Well-Crosstalk zur Verbesserung lumineszenter Signale und zur Verringerung des Hintergrund bei Lumineszenz-Assays
- Erhältlich in vier Oberflächentypen: unbehandelt für homogene Assays, mit hoher Bindungskapazität für GMP-Anwendungen, mit nicht-bindender Oberfläche (NBS™) zur Minimierung der Protein- und Nukleinsäurenbindung oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
Spezifikation
Alphanumerisch | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
TC-behandelt | |
Plattenlesegerät | |
96 | |
Steril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
50/Karton |
Halbfläche | |
0,16 cm2 | |
Einzeln verpackt | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
25 bis 125 μl | |
Zellkultur | |
Verstärkung lumineszenter Signale und geringe Hintergrundlumineszenz und -fluoreszenz | |
1/Packung | |
Durchsichtig |