Learn More
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Protein G Beads
Diese Liganden-beschichteten (Streptavidin, Protein A und G, GAM-IgG, GAR-IgG) Magnetpartikel und Magnetabscheider ermöglichen eine magnetische Affinitätsreinigung auf dem Labortisch.
Marke:  Thermo Scientific™ 21349
Artikelnummer. 11801225
  • 1010.00 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
MagnaBind Protein G Beads
Flüssig
5 mL
Magnetisches Affinitäts-Bead
0,2 mg Maus-IgG pro ml Beads
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Produkte nicht einfrieren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
MagnaBind™
Antikörper
Protein G
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Protein G Beads > Protein G Beads; 5 ml