Learn More
Corning™ X100 Universal Verschlussfolie, durchsichtig .
Druckempfindliches Polyolefin-Band sorgt für eine dichte Versiegelung zur Minimierung der Verdunstung
Marke: Corning™ 6575
Beschreibung
- Einfaches Auftragen und Entfernen für kurz- und langfristige Lagerung
- Geeignet für Temperaturen von -80 bis 150 °C
- DMSO-beständig, nicht steril
- Zertifiziert DNase- und RNase-frei
- Verhindert ein Verdunsten der Probe
- Durchstechbar für Zugang zur Reaktionsmischung
- Kann ohne Einreißen leicht entfernt werden
Spezifikation
klar | |
Unsteril | |
100/Packung | |
Optisches Dichtungsband für Mikrotiterplatten |
Polyolefin | |
100/Karton | |
Ideal für die mikroskopische Beobachtung von Proteinkristallen, druckempfindliches Band gewährleistet eine dichte Versiegelung, um Verdampfung zu minimieren und ermöglicht einen ölfreien Betrieb bei Verwendung mit Thermocyclern mit beheizten Deckeln | |
-70 bis +100 °C |