Learn More
Horst™ HB Heizband
Marke:  Horst™ 20203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10097021
  • 142.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
1,5 m
HB
350 w
Wärmeband
230 V
0,5 m
30 mm
Für sehr kleine Wickelradien
Name des Produkts
Horst™ HB Heizband > Leistung: 350 W; Abmessungen (L x B): 1,5m x 30 mm