Learn More
Quickfit™ Glattes Aufschlussröhrchen
Für den Einsatz mit Blockthermostaten
Marke: Quickfit TT100/26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit glattem Perlenhals
- Aus Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
Spezifikation
Kapazität: 100 ml | |
26 mm | |
Verdauröhrchen |
Borosilikatglas (3.3) | |
300 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Glattes Aufschlussröhrchen > Außendurchmesser: 26 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur