Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstück mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer
Schützt vor schäumenden Produkten, die in Kondensatoren eindringen können. Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verfügen über einen Anti-Kletter-Mechanismus.
Marke:  Pyrex™ SH15/24
92.27 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12994065
  • 115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
  • Schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeit in den Kondensator
  • Für Flüssigkeiten, die einen Hang zur Schaumbildung aufweisen
  • Die Tropfenfänger verfügen über einen 29/32er-Sockel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutz gegen ansteigende Flüssigkeiten
Rotationsverdampfer
Konus: 24/29, Buchse: 29/32
Borosilikatglas
Je 1
150 mL
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstück mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer > Konische Form: 24/29; Zur Verwendung mit: Für Flüssigkeiten, die einen Hang zur Schaumbildung aufweisen