Learn More
Thermo Scientific™ Optische Klebefolie, für Piko PCR-Platten
Die außergewöhnlich klaren Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Versiegelungen ermöglichen eine hohe Fluoreszenzübertragung über das Spektrum der häufig verwendeten Fluorophore.
Marke: Thermo Scientific™ ASF0020100
60.26 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
62.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die außergewöhnlich klare Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Folienversiegelung ermöglicht eine hohe Transmission der Fluoreszenz über den Bereich der häufig verwendeten Fluorophore hinweg. Bei Verwendung mit einem Piko Thermocycler oder einem PikoReal Echtzeit-PCR-System können Probenvolumina von nur 5 μl mit minimalem Verdampfungsverlust verwendet werden. Diese optischen Klebefolien im ¼-Format sind für Piko PCR-Platten erhältlich.
Bei Verwendung mit einem Piko Thermocycler oder PikoReal Echtzeit-PCR System können Probenvolumina von 5 µl mit minimalem Verdampfungsverlust verwendet werden. Diese optischen Folien sind im ¼-Format für Piko PCR-Platten erhältlich.Merkmale der Thermo Scientific Piko PCR/qPCR-Folienversiegelung
• Optische Klarheit mit minimaler Auto-Fluoreszenz für Echtzeit-PCR-Anwendungen
• Dichter Verschluss für Probenvolumina von nur 5 µl
• Selbstklebende Rückseite ermöglicht einfache Anwendung
• Kryokompatibles Haftmittel – effektiv bis -80 °C
Ähnliche Produkte
Optischer Klebefilm, für Piko PCR-Platten
Optische Heißversiegelung, für Piko PCR-Platten
Spezifikation
Optisch | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Druckempfindliche optische Versiegelung |
100 Sheets | |
Piko | |
Piko-Platte |