Learn More
Corning™ TC-behandelte Kulturschale
Die Gewebekulturbehandlung gewährleistet optimale Anhaftung und optimales Wachstum von anhaftungsabhängigen Zellen. Corning™ TC-behandelte Kulturschalen sind eine optimale Lösung für die Züchtung und den Erhalt von Zellen In-vitro-Zellinvasionen
Marke: Corning™ 431110
Beschreibung
- Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
- Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
- Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
- Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Steril
- Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Die Packungsmengen können abweichen. Details sind in der Bestelltabelle angeführt.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Flach | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
Deckel | |
4/Packung | |
245 x 245 mm | |
245 mm |
Ja | |
245 L x 245 B x 25 mm H | |
150 ml (Well) | |
500 cm2 | |
Ohne Raster | |
Quadratisch | |
Zellkultur | |
100 bis 150 ml | |
16/Karton | |
245 x 245 mm | |
245 mm | |
25 mm |