Learn More
Corning™ TC-behandelte Kulturschale
Die Gewebekulturbehandlung gewährleistet optimale Anhaftung und optimales Wachstum von anhaftungsabhängigen Zellen. Corning™ TC-behandelte Kulturschalen sind eine optimale Lösung für die Züchtung und den Erhalt von Zellen In-vitro-Zellinvasionen
230.00 CHF - 464.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Ja |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Flach |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Form | Kariert | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kulturfläche | Form | Kariert | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10310272
![]() |
Corning™
430196 |
21 cm2 | Rund | Kariert | 20/Packung |
338.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10350602
![]() |
Corning™
431110 |
500 cm2 | Quadratisch | Ohne Raster | 4/Packung |
239.00 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10095381
![]() ![]() |
Corning™
430293 |
55 cm2 | Rund | Ohne Raster | 10/Packung |
444.73 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10556661
![]() |
Corning™
430165 |
9 cm2 | Rund | Ohne Raster | 20/Packung |
283.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10634141
![]() |
Corning™
430166 |
21 cm2 | Rund | Ohne Raster | 20/Packung |
310.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10075371
![]() |
Corning™
430167 |
55 cm2 | Rund | Ohne Raster | 20/Packung |
464.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10117320
![]() ![]() |
Corning™
430599 |
148 cm2 | Rund | Ohne Raster | 5/Packung |
230.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
- Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
- Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
- Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Steril
- Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Die Packungsmengen können abweichen. Details sind in der Bestelltabelle angeführt.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
Deckel |
Ja | |
Flach | |
Ja | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale |