Learn More
Corning™ Interleukin-2 (IL-2), Human-Rekombinant
Rufen eine Reihe von Reaktionen von vielen Zelltypen hervor
211.91 CHF - 695.00 CHF
Spezifikation
Reaktivität | Human |
---|---|
Produkttyp | IL-2 |
Reinheit | >96 % mittels SDS-PAGE-Analyse |
Quelle | Rekombinantes E. coli |
Sterilität | Steril |
Benachrichtigungen:
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Anfang Januar 2014 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10284421
![]() |
Corning™
354043 |
10.000 U |
211.91 CHF
10000 Einheiten |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10010831
![]() |
Corning™
356043 |
50000 U |
695.00 CHF
50000 Einheiten |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Hochreine natürliche und rekombinante Biochemikalien.
- Im Puffer eingefroren geliefert
- Getestet auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit des Wachstumsfaktors, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Steril gefiltert mithilfe einer0.2μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
1Programm für biologische Reaktionsmodifikatoren Jurkat IL-2 Referenzreagenz.
Spezifikation
Human | |
>96 % mittels SDS-PAGE-Analyse | |
Steril |
IL-2 | |
Rekombinantes E. coli | |
-70 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 3 Monate