Learn More
Corning™ Interleukin-2 (IL-2), Human-Rekombinant
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
10.000 U
50000 U
Packungsgröße:
10000 UNIT
50000 UNIT
Beschreibung
Hochreine natürliche und rekombinante Biochemikalien.
- Im Puffer eingefroren geliefert
- Getestet auf biologische Aktivität in geeigneten Assays, z. B. die Fähigkeit des Wachstumsfaktors, die Proliferation oder DNA-Synthese zu stimulieren
- Steril gefiltert mithilfe einer0.2μm-Membran
- Getestet auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen
1Programm für biologische Reaktionsmodifikatoren Jurkat IL-2 Referenzreagenz.
Spezifikation
Spezifikation
Reaktivität | Human |
Zusammensetzung | Gefroren in 55 mM Natriumphosphatpuffer, mit 53 mM Saccharose und 0.4 % HSA |
Produkttyp | IL-2 |
Reinheit | >96 % mittels SDS-PAGE-Analyse |
Menge | 50000 U |
Quelle | Rekombinantes E. coli |
Sterilität | Steril |
Inhalt und Lagerung | -70 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Interleukin-2 (IL-2), Human-Rekombinant >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur