Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
Marke:  Corning™ 3292
516.80 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10664553
  • 544.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 25 bis 225 cm2 verfügbare Wachstumsfläche
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Behandlung mit einer Corning™ CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zellbindung
  • Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
  • 100 % integritätsgetestet
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Orange
250 ml
Für eine optimale Zellanhaftung
Abgewinkelt
Rechteckig
Ja
Belüftet
8,45 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
50/Karton
Corning Cellbind
Steril
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer16224014 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number3292
Chargennummer18024015 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/03/2025 Catalog Number3292
Chargennummer13824012 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog Number3292
Chargennummer13024011 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/11/2024 Catalog Number3292
Chargennummer16024013 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum05/11/2024 Catalog Number3292
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Laborprodukte Angebot
    Aktionscode24073
    Gültig bis zum2025-04-25
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen > Wachstumsbereich: 175 cm2; abgewinkelt; Belüftungskappe; 50/Karton
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.