Learn More
Corning™ CellBIND™ rechteckige Oberflächenzellkulturflaschen
Erhöht die Benetzbarkeit der Oberfläche für gleichförmigere und gleichmäßigere Zellanhaftung. Corning™ CellBIND™ Zellkulturflaschen sind in verschiedenen Größen, Formen und Verschlussarten erhältlich und erfüllen so alle Ansprüche im Labor.
382.00 CHF - 1345.00 CHF
Specifications
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | HDPE |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine optimale Zellanhaftung |
Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Flaschenhalstyp | Anzahl pro Karton | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Flaschenhalstyp | Anzahl pro Karton | Price | Quantity & Availability | ||||
10787994
![]() ![]() |
Corning™
3291 |
210 ml | Schräg | 50/Karton |
382.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10194302
![]() ![]() |
Corning™
3289 |
10 ml | Schräg | 200/Karton |
483.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10664553
![]() ![]() |
Corning™
3292 |
250 ml | Abgewinkelt | 50/Karton |
544.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10103642
![]() ![]() |
Corning™
3293 |
370 ml | Abgewinkelt | 25/Karton |
382.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10770055
![]() |
Corning™
431328 |
250 ml | Abgewinkelt | 84/Karton |
1345.00 CHF
84 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Aus transparentem, nicht recyceltem Polystyrol
- Die behandelte Oberfläche erleichtert die Anpassung der Zellen an serumreduzierte oder serumfreie Medien und ist beständig bei Raumtemperatur
- Optimal für kurz- und langfristig angelegte Zellkulturen
- Erhältlich mit belüfteten Verschlüssen mit einer nicht benetzbaren 0.2 μm-Membran, die mit dem Verschluss verbunden ist und einen gleichbleibenden, sterilen Gasaustausch bei geringerem Kontaminationsrisiko ermöglicht. Alternativ können Phenolverschlüsse in offenen Systemen verwendet werden, bei denen Gasaustausch erforderlich ist
- Wahlweise mit schrägem oder angewinkeltem Hals
- Flaschen mit schrägem Hals erleichtern das Ausgießen und den Zugang zum Pipettieren oder Ausschaben
- Der angewinkelte Hals bietet besseren Zugang mit Pipetten und verringert das Überschwappen des Mediums in den Flaschenhals
- Aufgedruckte Chargennummern sorgen für einfache Rückverfolgbarkeit
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Zertifiziert pyrogenfrei
- Zu 100 % auf Integrität geprüft
- Die Flaschen 431328 und 431346 sind mit einem Strichcode für den Einsatz mit dem SelecT™ Robotic System versehen
Specifications
Orange | |
Polystyrol | |
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit | |
Corning Cellbind | |
Steril |
HDPE | |
Für eine optimale Zellanhaftung | |
Rechteckig | |
Ja | |
Belüftet |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.