Learn More
Corning™ Cell culture flasks Corning 175 cm2 neck angled, St.
GREENER_CHOICE
Mit einzigartigem Barcode zur Verwendung in der Automatisierung
Marke:  Corning™ 431306
Artikelnummer. 10629302
  • 919.96 CHF / 84 Stück
Verfügbar ab: 29-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stapelbar, Polystyrol-Kolben ist weithalsig, wodurch Schwappen reduziert wird
  • Zellkulturbehandelte Oberfläche zur Förderung von optimaler Zelladhäsion und Zellwachstum
  • Barcodelabel wird verifiziert, nachdem es auf dem Kolben angebracht wird, um eine optimale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten
  • Trägt eine aufgedruckte Chargennummer für zusätzliche Rückverfolgbarkeit
  • Belüftungskappe minimiert die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
  • Für die Verwendung mit dem SelectT™ Automatisierungssystem validiert
  • Sieben schräghalsige Kolben pro Packung
  • Steril und nicht-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Orange
750 ml
Für optimale Zellanhaftung und optimales Zellwachstum
Abgewinkelt
7/Packung
TC-behandelt
Steril
Belüftet
25,3 oz.
HDPE
Polystyrol
Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
84/Karton
Rechteckig
Ja
Rechteckig
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ Cell culture flasks Corning 175 cm2 neck angled, St. > Max. Arbeitsvolumen: 250 ml