Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
370.94 CHF - 630.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Orange |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | Oberteil: Mit Gewinde |
Material | Polycarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Schüttelkulturanwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Durchmesser (metrisch) Verschluss | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Durchmesser (metrisch) Verschluss | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10445683
![]() ![]() |
Corning™
431403 |
1 l | Belüftet | 43 mm | 50 ml |
590.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10765553
![]() ![]() |
Corning™
431404 |
125 ml | Flach | 33 mm | 25 ml |
444.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10149822
![]() ![]() |
Corning™
431405 |
125 ml | Belüftet | 33 mm | 25 ml |
566.94 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10150013
![]() ![]() |
Corning™
431401 |
500 ml | Belüftet | 43 mm | 50 ml |
422.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10008372
![]() ![]() |
Corning™
431402 |
1 l | Flach | 43 mm | 50 ml |
516.88 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10160253
![]() ![]() |
Corning™
431407 |
250 ml | Belüftet | 38 mm | 25 ml |
630.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10650884
![]() ![]() |
Corning™
431406 |
250 ml | Flach | 38 mm | 25 ml |
526.22 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10028562
![]() ![]() |
Corning™
431408 |
500 ml | Flach | 43 mm | 50 ml |
370.94 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
- Erlenmeyer-Form
- Aus transparentem Polycarbonat
- Graduierung in Intervallen von 50 ml
- Sterilisiert durch Gammastrahlung und zertifiziert pyrogenfrei
- Erhältlich mit belüfteten Verschlüssen für Anwendungen, bei denen steriler Gasaustausch erforderlich ist
- Der Dichtungssteckverschluss aus Polypropylen mit zwei Positionen kann zum Gasaustausch geöffnet oder für flüssigkeitsdichtes Verschließen geschlossen werden
Unter www.fishersci.com finden Sie auch Versionen ohne Schikanen in allen Größen.
Spezifikation
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
1/Packung | |
Weit | |
Mit Schikanen |
Polypropylen | |
Polycarbonat | |
Weithals | |
Ja | |
Steril |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.