Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
Marke: Corning™ 431403
509.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
- Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
- Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
- RNAse- und DNAse-frei
Spezifikation
33,8 oz. | |
Polypropylen | |
43 mm | |
1 l | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
4,3 cm | |
Polycarbonat | |
50 ml | |
25/Karton | |
Ja | |
Weit | |
Mit Schikanen | |
43 mm |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.