Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
Marke:  Corning™ 431401
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10150013
  • 422.00 CHF / 25 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16,9 oz.
Polypropylen
43 mm
500 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit
Mit Schikanen
43 mm
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
4,3 cm
Polycarbonat
50 ml
25/Karton
Ja
Steril
Belüftet
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen > Mit Schikanen; Belüftung; 500 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.