Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
Marke:  Corning™ 431406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10650884
  • 526.22 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2025
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
  • Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
  • Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
  • RNAse- und DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8,45 oz.
Polypropylen
38 mm
250 ml
Für Schüttelkulturanwendungen
Weithals
1/Packung
Weit
Mit Schikanen
38 mm
Orange
Oberteil: Mit Gewinde
3,1 cm
Polycarbonat
25 ml
50/Karton
Ja
Steril
Flach
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen > Mit Schikanen; flach; 250 ml
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.