Learn More
Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
Marke: Corning™ 431405
500.78 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Schikanen für beste Agitation bei niedrigeren Geschwindigkeiten für eine sanftere und effizientere Belüftung. Corning™ Schikanekolben aus Polycarbonat mit Verschlusskappen sind ideal für Anwendungen mit Schüttlerkulturen.
- Aus optisch klarem Polycarbonat hergestellt
- Idea; für Kulturanwendungen in Schüttlern
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
- RNAse- und DNAse-frei
Spezifikation
4,22 oz. | |
Polypropylen | |
33 mm | |
125 ml | |
Für Schüttelkulturanwendungen | |
Weithals | |
1/Packung | |
Weit | |
Mit Schikanen | |
33 mm |
Orange | |
Oberteil: Mit Gewinde | |
2,6 cm | |
Polycarbonat | |
25 ml | |
50/Karton | |
Ja | |
Steril | |
Belüftet |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
04325002 | Qualitätsbescheinigung | 22/05/2025 | 431405 |
02125001 | Qualitätsbescheinigung | 14/05/2025 | 431405 |
32624005 | Qualitätsbescheinigung | 16/04/2025 | 431405 |
27524004 | Qualitätsbescheinigung | 27/02/2025 | 431405 |
22124003 | Qualitätsbescheinigung | 24/12/2024 | 431405 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.