Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
Marke: Corning™ 3575BC
Beschreibung
- Ideal für homogene Assays wie z.B. Fluoreszenz-Polarisations und Szintillations-Proximitäts-Assays
- Die modifizierte Polymeroberfläche ist nichtionisch hydrophil und minimiert die Bio-Interaktion in den Wells, um unspezifische Bindungs- und Reagenzienkosten zu reduzieren
- Reduziert deutlich die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere, erhält die Enzymaktivität und hemmt die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien. Stabil gegenüber EtOH-haltigen wässrigen Lösungen
- Zur Verwendung bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
- Wells mit flachen Böden
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten, Liquid-Handling- und Robotersystemen
Generische barkodierte Platten
- Das Barcode 128-Format gewährleistet Kompatibilität mit den meisten Barcode-Scanning- und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells leicht zu erkennen
- Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Ohne Deckel | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Nicht-bindend | |
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) | |
10 St./Packung | |
4 bis 37 °C |
Standard | |
16 x 24 | |
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
39 °F bis 99 °F | |
Schwarz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
26Stunden
17Minuten
41Sekunden
21Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%