Learn More
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten
Erhöhtes Signal-Rausch-Verhältnis
643.03 CHF - 2114.70 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme |
Anzahl Wells | 384 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 80 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Wellfarbe | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellfarbe | Barcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10728402
|
Corning™
3655 |
Black | Clear | Kein Barcode | N/A | ||||||
10266083
![]() |
Corning™
3574BC |
Weiß | Weiß | Inklusive Barcode |
649.64 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10317511
![]() |
Corning™
3653 |
White, Mit durchsichtigem Boden | Clear | Kein Barcode | N/A | ||||||
10782684
![]() |
Corning™
3575BC |
Schwarz | Schwarz | Inklusive Barcode |
643.03 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353725
|
Corning™
3653BC |
White | Clear | Inklusive Barcode | N/A | ||||||
Beschreibung
- Ideal für homogene Assays wie z.B. Fluoreszenz-Polarisations und Szintillations-Proximitäts-Assays
- Die modifizierte Polymeroberfläche ist nichtionisch hydrophil und minimiert die Bio-Interaktion in den Wells, um unspezifische Bindungs- und Reagenzienkosten zu reduzieren
- Reduziert deutlich die Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren an Polymere, erhält die Enzymaktivität und hemmt die Adhäsion einer Reihe von Zelllinien. Stabil gegenüber EtOH-haltigen wässrigen Lösungen
- Zur Verwendung bei Temperaturen von 4 bis 37 °C (39 bis 99 °F)
- Wells mit flachen Böden
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten, Liquid-Handling- und Robotersystemen
Generische barkodierte Platten
- Das Barcode 128-Format gewährleistet Kompatibilität mit den meisten Barcode-Scanning- und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells leicht zu erkennen
- Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
Spezifikation
Standard | |
Platten-Reader, Liquid-Handling- und Robotersysteme | |
20 bis 80 μl | |
Nicht-bindend | |
Für Fluoreszenz- und Homogenitäts-Assays, z. B. den Szintillationsnähenachweis (Scintillation Proximity Assay, SPA) |
16 x 24 | |
384 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ 384-Well Nonbinding Surface (NBS™) Mikrotiterplatten