Learn More
Corning™ X100 Mikrotestplatten,384 Well,Polystyrol,schwarz/ klarer Flachboden,Non Binding Surface,ohne Deckel
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäuren bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays. Corning™ 384-Well-Polystyrol-NBS™ Mikrotiterplatten mit flachem, transparenten Boden verfügen über schwarze Wandplatten mit geringer Hintergrundfluoreszenz, minimaler Lichtstreuung und verringertem Crosstalk.
Marke: Corning™ 3766
Beschreibung
- Schwarzwandige Platten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz, minimale Lichtstreuung und reduzierten Crosstalk
- Nonbinding Surface (NBS™) ist eine firmeneigene Corning Behandlungstechnologie für Mikrotiterplatten aus Polystyrol zur Erzeugung einer nichtionischen hydrophilen Oberfläche (ähnlich Polyethylenoxid), mit der molekulare Interaktionen minimiert werden
- Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays
- Geeignet für Fluoreszenztests mit oberem oder unterem Detektorplattenlesegerät
- Empfohlenes Arbeitsvolumen von 20 bis 80 μl
- Entspricht der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den Standardabmessungen
Spezifikation
Standard | |
Schwarz | |
384 | |
Unsteril | |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) |
16 x 24 | |
Polystyrol | |
20 bis 80 μl | |
Nicht-bindend | |
25 |