Learn More
BRAND™ BRANDplates™pureGrade™ Mikrotiterplatten, 96-Well
Hergestellt aus Polystyrol mit unbehandelter Oberfläche. BRANDplates™ pureGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten sind nicht zytotoxisch und frei von Endotoxinen, DNase, DNA und RNase. Uunsterile Mikrotiterplatten mit mittlerem Bindungsvermögen eignen sich für homogene Assays, Screening und Lagerung mit grauer alphanumerischer Prägung auf weißen und schwarzen Festplatten für eine einfache Well-Identifikation.
Marke:  BRAND™ 781600
101.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10246473
  • 131.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
PS bzw. UV-transparentes Material. Unbehandelt, unsteril. Die Standard-Platte für viele Anwendungen!
Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der Lagerung
96-, 384- und 1536 Well Format
Standard, Low Volume oder transparenter Boden
Transparent, weiss oder schwarz
Verschiedene Bodenformen: U-, V-, F-, C-Boden im 96 Well Format
Durch Farbcode eindeutig unterscheidbar: graue, geprägte alphanumerische Codierung bei 96 Well Standardplatten in weiss oder schwarz
Frei von Endotoxinen (<0,01 EU/ml), DNase, DNA, ENase, nicht zytotoxisch (gemäss ISO 10993)
leicht hydrophilisiert, Boden UV-durchlässige Folie, 25μm Folienstärke, Rahmen PS, Transmission bei 240nm beträgt 80%, nicht lieferbar in den USA.
leicht hydrophilisiert, Platte komplett aus UV-durchlässigem Material, Transmission bei 240nm beträgt 70%.
Typ: 96 Well, schwarz
Boden: F
Volumen/Well: 350μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Standard
8 x 12
Polystyrol
96
Unbehandelt
Ja
100/Karton
ANSI, SLAS
Ohne Deckel
Durchsichtig
330 μl
Unsteril
Runder Boden (U-Well)
Homogene Assays, Screenings und Lagerung
Ja
Name des Produkts
BRAND™ BRANDplates™pureGrade™ Mikrotiterplatten, 96-Well > Well-Volumen:330 μl; Schwarz; U-Standardboden