Learn More
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden
GREENER_CHOICE
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 384-Well einfarbige schwarze oder weiße Polystyrol-Mikrotiterplatten eignen sich für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays. Chargen geprüft auf Lichtundurchlässigkeit und niedrig fluoreszierenden/lumineszierenden Hintergrund.
Marke:  Corning™ 3575
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10087842
  • 644.16 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Minimaler Well-zu-Well-Crosstalk
  • Weiße Mikrotiterplatten verbessern die Lumineszenzsignale und haben eine niedrige Hintergrundlumineszenz
  • Schwarze Mikrotiterplatten haben eine niedrige Hintergrundfluoreszenz und minimieren die Streuung
  • Unbehandelt für lösungsbasierte Assays erhältlich, mit hoher Bindung für Immunassay-Anwendungen oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
  • Aus Polystyrol medizinischer Qualität
  • Well-Volumen: 112 µl
  • Arbeitsvolumen: 20 µl bis 80 µl
  • Oberfläche/Well: 0,06cm2
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
  • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
  • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
16 x 24
Schwarz
384
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
50/Karton
(NBS) ist eine firmeneigene Corning Behandlungstechnologie für Mikrotiterplatten aus Polystyrol zur Erzeugung einer nichtionischen hydrophilen Oberfläche (ähnlich Polyethylenoxid), mit der molekulare Interaktionen minimiert werden.
Nicht bindend
Polystyrol
20 bis 80 μl
Nicht-bindend
Zur Verringerung der Bindung von Proteinen und Nukleinsäure bei niedrigen Konzentrationen und zur Vergrößerung des Signal-Rausch-Abstands bei Assays, Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays, für die Immobilisierung großer Moleküle, wie z. B. Antikörpern
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Corning™ 384-Well-Platten mit niedrigem Flansch und flachem Boden > NBS; Schwarz