Learn More
Corning™ Quadratische 245 mm-BioAssay-Schalen
Mit einem großzügigen Wachstumsbereich von 500 cm2 für größere Assays und eine höhere Gesamtausnutzung des Platzes in Inkubatoren. Corning™ unbehandelte quadratische 245 mm BioAssay-Schalen mit niedrigem Profil sind eine hervorragende Option für Anwendungen, in denen Zellanhaftung nicht gewünscht ist.
Marke: Corning™ 431111
192.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Höhere Effizienz bei mikrobiellen Assays, einschließlich Bibliothekreplikation, Kolonienauswahl und Plaque-Abhebungsstudien.
- Die Polystyrolschalen verfügen über Aussparungen für sicheres Stapeln
- Kompatibel mit verschiedenen automatischen Systemen zur Kolonienauswahl und Rasterrobotern
- Mit belüftetem Deckel für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Steril und zertifiziert nicht pyrogen
- Patentiertes Design (US-Patent-Nr. 5,856,176) für problemlose Handhabung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
150 ml (Well) | |
500 cm² | |
Polystyrol | |
Steril | |
Deckel | |
245 x 245 x 25 mm | |
245 mm | |
18 mm |
Inklusive Verschluss | |
Quadratisch | |
Durchsichtig | |
Einwegartikel | |
Quadratisch | |
Zellkultur-Schale | |
245 x 245 mm | |
245 mm | |
25 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
02925500 | Qualitätsbescheinigung | 20/05/2025 | 431111 |
29324500 | Qualitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 431111 |
22724002 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | 431111 |
07824001 | Qualitätsbescheinigung | 23/07/2024 | 431111 |
34823004 | Qualitätsbescheinigung | 15/05/2024 | 431111 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
39Stunden
22Minuten
43Sekunden
4