Learn More
Corning™ Quadratische 245 mm-BioAssay-Schalen
Mit einem großzügigen Wachstumsbereich von 500 cm2 für größere Assays und eine höhere Gesamtausnutzung des Platzes in Inkubatoren. Corning™ unbehandelte quadratische 245 mm BioAssay-Schalen mit niedrigem Profil sind eine hervorragende Option für Anwendungen, in denen Zellanhaftung nicht gewünscht ist.
218.34 CHF - 274.00 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Durchsichtig |
---|---|
Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
Verschlussmaterial | Polystyrol |
Bodenform | Quadratisch |
Kapazität (metrisch) | 150 ml (Well) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10002611
![]() |
Corning™
431272 |
245 x 245 x 26 mm |
218.34 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10643053
![]() |
Corning™
431301 |
245 x 245 x 20 mm |
274.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10737041
![]() |
Corning™
431111 |
245 x 245 x 25 mm |
223.00 CHF
16 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Höhere Effizienz bei mikrobiellen Assays, einschließlich Bibliothekreplikation, Kolonienauswahl und Plaque-Abhebungsstudien.
- Die Polystyrolschalen verfügen über Aussparungen für sicheres Stapeln
- Kompatibel mit verschiedenen automatischen Systemen zur Kolonienauswahl und Rasterrobotern
- Mit belüftetem Deckel für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Steril und zertifiziert nicht pyrogen
- Patentiertes Design (US-Patent-Nr. 5,856,176) für problemlose Handhabung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
150 ml (Well) | |
500 cm² | |
Polystyrol | |
Steril | |
245 x 245 mm | |
245 mm |
Inklusive Verschluss | |
Quadratisch | |
Durchsichtig | |
Einwegartikel | |
Quadratisch | |
Zellkultur-Schale | |
245 mm | |
25 mm |