Learn More
Contec™ QuickConnect™ Moppstiele
Austauschbare Moppstiele, erhältlich aus Kohlefaser, eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder Glasfaser.
21.55 CHF - 444.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11952405
![]() ![]() |
Contec™
2644 |
Edelstahl | 2-teiliger ausziehbarer Griff | 16 Zoll, verlängerbar auf 30 Zoll | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
248.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11932405
![]() ![]() |
Contec™
2642 |
Eloxiertes Aluminium | 2-teiliger ausziehbarer Griff | 16 Zoll bis 30 Zoll | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11942405
![]() ![]() |
Contec™
2643 |
Eloxiertes Aluminium | 2-teiliger ausziehbarer Griff | 50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11962405
![]() ![]() |
Contec™
2645 |
Edelstahl | 2-teiliger ausziehbarer Griff | 50 Zoll, verlängerbar auf 92 Zoll | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
308.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11932415
![]() ![]() |
Contec™
2686 |
Edelstahl | 1-teiliger Griff mit fester Länge | 16 in. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
21.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11912415
![]() |
Contec™
2671A |
Eloxiertes Aluminium | 4 Piece Extendable Handle | Extends to 16 ft. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15805597
![]() |
Contec™
2746 |
Glasfaser | 2-teiliger ausziehbarer Griff | 71 Zoll, verlängerbar auf 130 Zoll | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11972415
![]() ![]() |
Contec™
2725E |
Edelstahl | 1-teiliger Griff mit fester Länge | 60 Zoll | QuickTask Halterung mit flachem Gelenk für Moppkopf aus Polypropylen |
66.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16031012
![]() |
Contec™
2746S |
Glasfaser | 2-teiliger ausziehbarer Griff | 37,5 bis 65,5 Zoll | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17958312
![]() |
Contec™
CFH334 |
Kohlefaser | Ausziehbarer Griff | 69 bis 334 in. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
444.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17918312
![]() |
Contec™
CFH114 |
Kohlefaser | Ausziehbarer Griff | 63 bis 114 in. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
168.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17908312
![]() |
Contec™
CFH32 |
Kohlefaser | Ausziehbarer Griff | 18 to 32 in. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17948312
![]() |
Contec™
CFH70 |
Kohlefaser | Ausziehbarer Griff | 40 bis 70 in. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17938312
![]() |
Contec™
CFH224 |
Kohlefaser | Ausziehbarer Griff | 66 bis 224 in. | VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen |
316.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder FiberglasContec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie in einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.QuickConnect Moppstiele
- Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
- Autoklavierbar
- Ausziehbare Stiellängen: 16 in. (41 cm) auf 30 in. (76 cm); 50 in. (127 cm) auf 92 in. (234 cm); 69 in. (175 cm) auf 10.8 ft. (3.3 m)
- Feste Stiellängen: 16 in. (41 cm); 60 in. (152 cm)
- Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein Griff aus eloxiertem Aluminium mit einer Länge von 16 ft. (4.9 m) erhältlich. Dieser 4-teilige Griff ist zum Autoklavieren leicht zerlegbar
Spezifikation
Unsteril | |
Autoklavierbar |