Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Marke: Contec™ 2746
81.41 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele:
- Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
- autoklavierbar
- Ausziehbare Stiellängen: 16 cm (41 cm) bis 30 Zoll. (76 cm), 50 Zoll (127 cm) Stiel ausziehbar bis 92 Zoll. (234 cm) 69 Zoll (175 cm) ausziehbar auf 10,8 ft (3,3 m)
- Feste Länge: 16 Zoll 41 cm, 60 Zoll 152 cm
- Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16-Fuß- (4,9 m) eloxierter Aluminiumstiel erhältlich; Der 4-teilige Stiel lässt sich zum Autoklavieren leicht zerlegen
QuickConnect Haken für Moppstiele;
- QuickConnect Stielhaken, passend für 0,9 Zoll- (2 cm) und 1 Zoll- (2,5 cm)-Stiele
- Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
Spezifikation
2-teiliger ausziehbarer Griff | |
71 Zoll, verlängerbar auf 130 Zoll | |
180 bis 330 cm | |
Wiederverwendbar | |
Reinigung in kritischen Umgebungen | |
Glasfaser |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen | |
Nein |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
976938-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 27/07/2023 | 2746 |
897055-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 20/05/2022 | 2746 |
892907-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 23/03/2022 | 2746 |