Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Contec™ 2725E
49.87 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11972415
  • 66.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele:
  • Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
  • autoklavierbar
  • Ausziehbare Stiellängen: 16 cm (41 cm) bis 30 Zoll. (76 cm), 50 Zoll (127 cm) Stiel ausziehbar bis 92 Zoll. (234 cm) 69 Zoll (175 cm) ausziehbar auf 10,8 ft (3,3 m)
  • Feste Länge: 16 Zoll 41 cm, 60 Zoll 152 cm
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16-Fuß- (4,9 m) eloxierter Aluminiumstiel erhältlich; Der 4-teilige Stiel lässt sich zum Autoklavieren leicht zerlegen
QuickConnect Haken für Moppstiele;
  • QuickConnect Stielhaken, passend für 0,9 Zoll- (2 cm) und 1 Zoll- (2,5 cm)-Stiele
  • Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1-teiliger Griff mit fester Länge
60 Zoll
152 cm
Wiederverwendbar
Reinigung in kritischen Umgebungen
Edelstahl
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
QuickTask Halterung mit flachem Gelenk für Moppkopf aus Polypropylen
Nein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer40408Z5 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/08/2024 Catalog Number2725E
Chargennummer31110Y1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum16/05/2024 Catalog Number2725E
Chargennummer20819X6 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/06/2023 Catalog Number2725E
Chargennummer20906Z1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/01/2023 Catalog Number2725E
Chargennummer20704Z3 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/11/2022 Catalog Number2725E
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele > Typ: 1-teiliger Stiel mit fester Länge, Material: Edelstahl, feste Länge: 152 cm (40 bis 70 Zoll)