Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
GREENER_CHOICE
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Contec™ CFH334
335.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17958312
  • 444.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
  • Fully autoclavable QuickConnect mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for your specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
  • Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber and anodized aluminum or durable stainless steel or fiberglass. Choose from a variety of lengths ranging from 16 in. (40 cm) extends to 30 in. (75 cm) to 66 in. (1.7 m) extends to 224 in. (5.7 m). For hard-to-reach ceilings and walls, a 27.8 ft. (8.5 m) carbon fiber handle is available that is lightweight and easy to maneuver.
  • A 60 in. one-piece stainless-steel handle is also available.
  • Compatible with all QuickConnect™ frames
  • Multiple lengths available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
69 bis 334 in.
Schwarz
Unsteril
Wiederverwendbar
Nein
Ausziehbarer Griff
69 bis 334 in.
Autoklavierbar
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Kohlefaser
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele > Dimensions: 18 to 32 in.