Learn More
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele
BIOPHARMA
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Contec™ 2671A
136.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11912415
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Auswahl zwischen leichtem, eloxiertem Aluminium, langlebigem, elektropoliertem Edelstahl oder Fiberglas Contec™ QuickConnect™ Moppstiele sind in festen Längen oder in Teleskopausführungen erhältlich, um allen Wischanforderungen gerecht zu werden.
QuickConnect™ Moppkopfrahmen und -stiele bieten maximale Flexibilität bei der Reinigung in kritischen Umgebungen. Kaufen Sie einen Stiel und wählen Sie verschiedene austauschbare Köpfe und Rahmen für spezifische Anwendungen.
QuickConnect Moppstiele:
  • Verwendbar mit dem vollständiger Contec™ Sortiment an Moppsystemen
  • autoklavierbar
  • Ausziehbare Stiellängen: 16 cm (41 cm) bis 30 Zoll. (76 cm), 50 Zoll (127 cm) Stiel ausziehbar bis 92 Zoll. (234 cm) 69 Zoll (175 cm) ausziehbar auf 10,8 ft (3,3 m)
  • Feste Länge: 16 Zoll 41 cm, 60 Zoll 152 cm
  • Für schwer zugängliche Decken und Wände ist ein 16-Fuß- (4,9 m) eloxierter Aluminiumstiel erhältlich; Der 4-teilige Stiel lässt sich zum Autoklavieren leicht zerlegen
QuickConnect Haken für Moppstiele;
  • QuickConnect Stielhaken, passend für 0,9 Zoll- (2 cm) und 1 Zoll- (2,5 cm)-Stiele
  • Der Moppstielhaken verbindet die QuickConnect Stiele sicher mit dem Eimerwagen und reduziert so die Gefahr von Pannen oder Verschüttungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 Piece Extendable Handle
Extends to 16 ft.
Extends to 4.9 m
Wiederverwendbar
Reinigung in kritischen Umgebungen
Eloxiertes Aluminium
Weiß
Unsteril
Autoklavierbar
VertiKlean, VertiKlean MAX, Edgeless Mopp, EasyCurve und EasyReach Mopps, DualClean System, QuickConnect Moppkopfrahmen
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Contec™ QuickConnect™ Haken für Moppstiele > Type: 4 Piece Extendable Handle, Material: Anodized Aluminum, Length: Extends to 4.9 m (16 ft.)