Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Zur Reinigung der Außenseiten von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Sie haben einen außerordentlich geringen Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen.
70.60 CHF - 1160.00 CHF
Spezifikation
Material Polyester
Autoklavierbar Not Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Produkttyp Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Produkttyp Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15333336
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
PNHS-44
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm) 300 Wischtücher/Beutel Heatseal Wipe Non-sterile
1035.00 CHF
4800 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15917921
Unterlagen ansehen
Contec™
PNHS-66
15 x 15 cm (6 x 6 in.) 75/Pk., 4 Pk/Bag, 10 Bags/Cs. Heatseal Wipe Non-sterile
911.75 CHF
300 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16071752
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
LWPS0006
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 25 Tücher/Innenbeutel, 4 Innenbeutel/Beutel Heatseal Wipe Sterile
995.00 CHF
1200 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11922445
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
PNHS-99
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Wischtücher/Beutel Heatseal Wipe Non-sterile
78.80 CHF
150 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16665524
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Contec™
LWPS0030
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150/Beutel, 8 Beutel/Karton Heatseal Wipe Non-sterile
795.00 CHF
1200 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12837163
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Contec™
PNHS-99B/150
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Wischtücher/Beutel (Großpackung) Heatseal Wipe Non-sterile
549.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16615534
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents
Contec™
PNHS-99B
23 x 23 cm (9 x 9 in.) 300 Wischtücher/Beutel (Großpackung) Heatseal Wipe Non-sterile
595.00 CHF
1200 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15204878
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Contec™
PNHS-1212
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 75 Tücher/Beutel Heatseal Wipe Non-sterile
70.60 CHF
75 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15144589
View Documents Promotion Details
Contec™
LWPS1004
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 75/Bag, 8 Bags/Cs. (Flat Stacked) Heatseal Wipe Sterile
646.00 CHF
600 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
16606044
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
View Documents Promotion Details
Contec™
LWPS0007
30 x 30 cm (12 x 12 in.) 1000 Wischtücher/Beutel Heatseal Wipe Sterile
1160.00 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreien Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
  • Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%-ige Ausnutzung des Wischtuches
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Abrieb- und chemikalienbeständig
Order Info
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
Specifications
Specifications
Polyester
Not Autoclavable
Single-use
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher