Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
Reinigen Sie das Äußere von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nichtflüchtigen Rückständen.
Marke: Contec™ LWPS0007
822.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreiem Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
- Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%-ige Ausnutzung des Wischtuches
- In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
- Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Abriebs- und chemikalienbeständig
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
Spezifikation
Wischtücher | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO-Klasse 4 | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
1000 Wischtücher/Beutel | |
Steril |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester | |
140 g/m2 | |
Einmalgebrauch | |
Ideal für die allgemeine Reinigung | |
2-lagig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1119337-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 29/05/2025 | LWPS0007 |
966029-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 13/10/2023 | LWPS0007 |
962811-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 23/06/2023 | LWPS0007 |
926303-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 24/08/2022 | LWPS0007 |
852907-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 28/01/2022 | LWPS0007 |