Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
Reinigen Sie das Äußere von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nichtflüchtigen Rückständen.
Marke:  Contec™ LWPS1004
457.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15144589
  • 646.00 CHF / 600 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreien Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
  • Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100 %-ige Ausnutzung des Wischtuches
  • Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Ist steril mit einem SAL-Wert von 10-6 gemäß den Normen und empfohlenen Praktiken der AAMI/ISO-Richtlinien 11137:2006 erhältlich Richtlinien
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher
30 cm
30 cm
Nicht autoklavierbar
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
75/Bag, 8 Bags/Cs. (Flat Stacked)
Steril
12 in.
12 in.
Polyester
Einmalgebrauch
Ultrakritische Anwendungen
1-lagig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer020716 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberLWPS1004
Chargennummer020544 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog NumberLWPS1004
Chargennummer020488 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberLWPS1004
Chargennummer020271 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/07/2024 Catalog NumberLWPS1004
Chargennummer019993 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/07/2024 Catalog NumberLWPS1004
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher > Kann verwendet werden mit: Für Anwendungen von besonderer Bedeutung