Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
Reinigen Sie das Äußere von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nichtflüchtigen Rückständen.
Marke:  Contec™ LWPS0030
567.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16665524
  • 795.00 CHF / 1200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreiem Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
  • Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%-ige Ausnutzung des Wischtuches
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wischtücher
23 cm
23 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Ideal für die allgemeine Reinigung
2-lagig
9 in.
9 in.
Polyester
140 g/m2
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
150/Beutel, 8 Beutel/Karton
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1036655-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/04/2024 Catalog NumberLWPS0030
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher > 9 x 9 in. (23 x 23 cm); Flach gestapelt