Beschreibung
LN2 und CO2 Kühlfalle komplett, bestehend aus Kunststoff-Auflagering, Kühlfalle und Dewar.Typenbezeichnung mit -A bedeutet: Kühlfalle mit GL 32 Kondensatablassöffnung.
Typ: KF 29-GL-A
Kondensat: 150mL
Kühlmittel: 1000mL
Spezifikation
150 ml Kondensat, 1000 ml Kühlmittel, mit Dewar und Kunststoffring | |
1/Packung | |
Kühlfalle | |
KF 29-GL-A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Kühlfallen > Modell:KF 29-GL-A; Lieferumfang:150 ml Kondensat, 1000 ml Kühlmittel, mit Dewar und Kunststoffring
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur