Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB043/1H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11547612
  • 24.96 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Mit einem Loch
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
5/Packung
43mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
42mm
Rot
49mm
Stopfen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:43mm; oberer Durchmesser:49mm