Learn More
KGW Isotherm™ Kühlfallen
517.00 CHF - 2635.00 CHF
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10475602
|
KGW Isotherm™
17382 |
KFL 29-GL-A | 250 ml Kondensat, 2000 ml Kühlmittel, Glasgewinde GL18 mit Polytetrafluorethylen |
2635.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10202022
|
KGW Isotherm™
1740 |
KF 29-GL | 150 ml Kondensat, 1.000 ml Kühlmittel, mit GL18-Anschluss |
517.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10789444
|
KGW Isotherm™
17362 |
KFL 29-GL | 250 ml Kondensat, 2000 ml Kühlmittel, Glasgewinde GL18 mit Polytetrafluorethylen |
581.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10264892
|
KGW Isotherm™
17372 |
KF 29-GL-A | 150 ml Kondensat, 1000 ml Kühlmittel, mit Dewar und Kunststoffring |
621.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
LN2 und CO2 Kühlfalle komplett, bestehend aus Kunststoff-Auflagering, Kühlfalle und Dewar.Typenbezeichnung mit -A bedeutet: Kühlfalle mit GL 32 Kondensatablassöffnung.
Typ: KFL 29-GL-A
Kondensat: 250mL
Kühlmittel: 2000mL
Spezifikation
1/Packung | |
Kühlfalle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Kühlfallen