Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Stabsonde aus Edelstahl sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können für die Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen verwendet werden.
- Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
- Längere Sonden eignen sich hervorragend zum Messen von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen, dass das Thermometer vor dem Ablesen aus der Probe entfernt werden kann – ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer lesbar ist
- Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Mehrpunktkalibrierung auf individuell nummerierter Traceable® Bescheinigung garantiert Genauigkeit durch ein gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) von der A2LA akkreditiertes Kalibrierlabor, verweist auf Rückverfolgbarkeit nach NIST.
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
DNV, ISO 17025, A2LA | |
3.56 mm | |
8 in. | |
20,32 cm | |
0,1 °C | |
20 G | |
9,25 in. | |
280 °C | |
-50 °C | |
-50°C bis +280°C | |
Zur Messung in Küvetten, Böden, Erdölprodukten und Lebensmitteln, Nasslaboren, Feldanwendungen und an Waschplätzen | |
Digital-LCD |
0,14 in. | |
Edelstahlfühler | |
23.49 cm | |
Plastic | |
1 oz. | |
Digital Thermometer | |
536 °F | |
-58 °F | |
-58° bis +536°F | |
Yes | |
±1 °C | |
8 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz > Genauigkeit/Auflösung:0,1 Grad von -20 Grad bis 200 Grad/+/-1 Grad C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur