Learn More
Thermo Scientific™ CO₂-beständige Schüttler und Packungen
Im Gegensatz zu einem kombinierten Schüttel-Inkubator kann ein CO2-beständiger Schüttler einfach aus dem Inkubator entfernt werden, um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern und Ihre Proben zu schützen
4803.90 CHF - 5386.80 CHF
Spezifikation
Orbit 3 mm (0,12 in.)
Tragkraft (metrisch) 6 kg
Drehzahlbereich 30 bis 600 U/min, ±1 U/min
Spannung 100/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 60 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17534755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88881102B
CO2-beständiger Schüttler mit 3-mm-Orbit, CN-, UK-, EU-Steckern, 220 bis 240 V
4803.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17544755
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
88881104B
CO2-beständiger Schüttler mit 3-mm-Orbit, CN-, UK-, EU-Steckern, 220 bis 240 V, einschließlich Schaltkasten mit Datenausgang mit 4 bis 20 mA, Universalplattform (360 x 300 mm/14,1 x 11,8 in.) und Kolbenklemm-Starterkit
5386.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 mm (0,12 in.)
30 bis 600 U/min, ±1 U/min
4 bis 60 °C
39,2 bis 140 °F
6 kg
100/240 V
RoHS, WEEE, cCSAus, CE Mark, FCC, CA 65, REACH, ICES-001
CO2-resistenter Schüttler
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ CO₂-beständige Schüttler und Packungen