Learn More
Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhauben
Zweifach abgesichert und aus Sicherheitsgründen geerdet. Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhaube benötigt einen Regler wie z. B. den MC5 oder MC242.
Marke:  Electrothermal™ 36003-26
 View more versions of this product
Product Code. 12745965
  • 1410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Geeignet für Laborabzüge oder Fernarbeiten
  • Muss mit einem Regler verwendet werden; empfohlene Regler sind MC5 und MC242
  • Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 ml bis 5000 ml
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Hält Temperaturen bis zu 450 °C stand
  • Mit Anzeigeleuchten für Strom- und Heizbetrieb
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Robustes, leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
  • Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung (Stützstangen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Flexible spiralförmige Heizelemente absorbieren Stöße und minimieren so das Risiko eines Kolbenbruchs
  • Das Heizelement ist an einer starren wärmeisolierten Kartusche befestigt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
  • Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine geerdete Edelstahlabschirmung, die das Heizelement abdeckt, und doppelte Sicherungen
Specifications
Specifications
3000 ml
230 V
UK- und EU-Stecker
2.75 kg
50/60 Hz
320 x 320 x 220 mm
Pulverbeschichtetes Aluminium
500 W
450 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhauben >