Learn More
BICASA C-Frame Series Table Workstation
C-Frame Series Table Workstation with 20 mm thick HPL countertop and polyurethane powder coating silver color frame.
Marke:  BICASA TN.0900.900.880.HPL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17487403
  • 1370.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Tischarbeitsstation der C-Frame Serie
  • Abnehmbarer Stahlrohrrahmen mit horizontalem Träger und C-förmigen Stützen
    • Hellgraue, matte, phosphatbehandelte Polyurethanpulverbeschichtung
  • Knieblende aus einer flammhemmenden 19 mm dicken Spanplatte
    • Hellgrau (2 dekorative Farben)
  • Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
  • Mit C-förmigen Stützen und Nivellierfüßen
  • Max. Belastbarkeit (gleichmäßig verteilt): 400 kg
  • HPL-Arbeitsplatte, Farbe: Pastellgrau (2 Dekor) mit schwarzem Kern
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Nicht autoklavierbar
900 x 900 x 880 mm
882 lb.
HPL
Nein
Nein
EN 13150
C-Frame
400 kg
Polyurethanpulverbeschichtung
Stahl
Name des Produkts
BICASA C-Frame Series Table Workstation > Tischarbeitsstation der C-Frame Serie; Abmessungen (T x B x H): 900 x 900 x 880 mm