Learn More
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B
Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.
Marke:  VITLAB™ 645941
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803672
  • 73.10 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochtransparenter Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen
  • Kalibriert (In)
  • Toleranzen gemäß Klasse B der DIN 12681/ISO 6706.
  • Wärmebelastung bis 80 °C führt nicht zur permanenten Überschreitung der Toleranzgrenzen
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylene
Klasse B
20 ml
Rund
Messzylinder
±20 ml
78 mm
± 20 ml
285 mm
Name des Produkts
VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B > Fassungsvermögen:1.000 ml; Graduierung:Gehäuse 20mL