Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
Marke:  BRAND™ 37243
43.61 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11693199
  • 45.90 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messkolben Klasse A
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
  • DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
  • Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
  • Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
  • Stopfen aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Weit
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
Klar
10 ml
±0.04 ml
2 Stück
A
10/19
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND (DE)
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
      Aktionscode: 25081
      Gültig bis zum2025-12-31
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Tage
      56
      Stunden
      0
      Minuten
      53
      Sekunden
      8
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
      Aktionscode: 24135
      Gültig bis zum2025-07-13
      Tage
      70
      Stunden
      0
      Minuten
      53
      Sekunden
      8
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat > Fassungsvermögen:10 ml; mattiert NS 10/19