Learn More
Clonidine hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30000719
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clonidine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30000719
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 30000719
Marke: Tocris Bioscience 0690/100
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
α2 agonist. Also I1 ligand
Prototypical I1 imidazoline receptor ligand. α2-adrenergic receptor agonist. Antihypertensive. Also thought to enhance autophagy; shown to increase LC3-II levels in PC12 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clonidine hydrochloride
CAS 4205-91-8
Summenformel C9H10Cl3N3
Menge 100 mg
Synonym clonidine hydrochloride, clonidine hcl, catapres, 2-2,6-dichloroanilino-2-imidazoline hydrochloride, chlophazolin, dispaclonidin, normopresan, atensina, barclyd, capresin
InChI-Schlüssel ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN=C(N1)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl
IUPAC-Name N-(2,6-dichlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 266.55
PubChem CID 20179
Formelmasse 266.56
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Clonidine hydrochloride, Tocris Bioscience™ >