Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipette aus Kalknatronglas
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten aus Klarglas mit braun gefärbter Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1000165
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Gestaffelt zur Spitze, Nullpunkt oben, Typ 3
Spezifikation
Klasse B | |
Ja | |
0,1 mL | |
6/Packung | |
360 ± 5 mm |
Kalknatronglas | |
Braun | |
Gelbe Permanentgraduierungen mit silberner Diffusionsfarbe | |
20 ml | |
Messpipette |